N-(4-Aminophenyl)-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N1-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)benzene-1,4-diamine
OR6449-1G OR6449-100MG
APOSOR6449-1GEA 431 EUR
APOSOR6449-1G APOSOR6449-100MG
N-(4-Aminophenyl)-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine 95+%
N-(4-Aminophenyl)-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine
Formule: C₁₂H₁₄N₄
Smeltpunt: 133…135 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00202977
CAS nummer: 81261-93-0