2-Bromo-6-methylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Bromo-2-picoline, 2-Bromo-6-picoline
OR6451-100G OR6451-25G
APOSOR6451-100GEA 54.1 EUR
APOSOR6451-100G APOSOR6451-25G
2-Bromo-6-methylpyridine 98%
2-Bromo-6-methylpyridine
Formule: C₆H₆BrN
Kookpunt: 102…103 °C/20mmHg
Dichtheid: 1,512 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040743
CAS nummer: 5315-25-3
EINECS: 226-173-4