3-Bromo-2,6-dimethylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR6452-25G OR6452-5G OR6452-100G
APOSOR6452-25GEA 76 EUR
APOSOR6452-25G APOSOR6452-5G APOSOR6452-100G
3-Bromo-2,6-dimethylpyridine 98%
3-Bromo-2,6-dimethylpyridine
Formule: C₇H₈BrN
MW: 186.0491 g/mol
Kookpunt: 56…58 °C
Dichtheid: 1.431 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 86.7 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00235164
CAS nummer: 3430-31-7