2-Bromo-4-methylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-4-picoline
OR6454-25G OR6454-5G OR6454-1G
APOSOR6454-25GEA 80.4 EUR
APOSOR6454-25G APOSOR6454-5G APOSOR6454-1G
2-Bromo-4-methylpyridine 98%
2-Bromo-4-methylpyridine
Formule: C₆H₆BrN
Kookpunt: 87 °C/10mmHg
Dichtheid: 1,545 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082590
CAS nummer: 4926-28-7