3-Bromo-4-methylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-4-picoline
OR6455-100G OR6455-25G OR6455-500G
APOSOR6455-100GEA 49.7 EUR
APOSOR6455-100G APOSOR6455-25G APOSOR6455-500G
3-Bromo-4-methylpyridine 98%
3-Bromo-4-methylpyridine
Formule: C₆H₆BrN
Kookpunt: 199…200 °C
Dichtheid: 1,549 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082592
CAS nummer: 3430-22-6