2,6-Pyridinedimethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR6456-100G OR6456-25G OR6456-5G
APOSOR6456-100GEA 267 EUR
APOSOR6456-100G APOSOR6456-25G APOSOR6456-5G
2,6-Pyridinedimethanol
2,6-Pyridinedimethanol
Formule: C₇H₉NO₂
Kookpunt: 185 °C/15mmHg
Smeltpunt: 110…115 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006351
CAS nummer: 1195-59-1
EINECS: 214-803-0