4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6464-100G OR6464-1KG OR6464-500G
APOSOR6464-100GEA 58.4 EUR
APOSOR6464-100G APOSOR6464-1KG APOSOR6464-500G
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Smeltpunt: 76…78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003362
CAS nummer: 881-68-5