Iodoantipyrine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Iodo-1,5-dimethyl-2-phenyl-1H-pyrazol-3(2H)-one
OR6470-100G OR6470-25G
APOSOR6470-100GEA 1610 EUR
APOSOR6470-100G APOSOR6470-25G
Iodoantipyrine 98%
Iodoantipyrine
Radiopharmaceutical precursor.
Formule: C₁₁H₁₁IN₂O
Smeltpunt: 161…163 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00040720
CAS nummer: 129-81-7