3-(4-Iodophenyl)propionic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(4-Iodophenyl)propanoic acid
OR6478-1G OR6478-250MG
APOSOR6478-1GEA 52.6 EUR
APOSOR6478-1G APOSOR6478-250MG
3-(4-Iodophenyl)propionic acid
3-(4-Iodophenyl)propionic acid
Radiopharmaceutical precursor.
Formule: C₉H₉IO₂
MW: 276.08 g/mol
Smeltpunt: 140…142 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017597
CAS nummer: 1643-29-4