2,4-Dibromothiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR6487-25G OR6487-5G OR6487-100G
APOSOR6487-25GEA 32.2 EUR
APOSOR6487-25G APOSOR6487-5G APOSOR6487-100G
2,4-Dibromothiazole
2,4-Dibromothiazole
Formule: C₃HBr₂NS
Smeltpunt: 80…84 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01318994
CAS nummer: 4175-77-3