(1S)-(-)-Camphanic chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR6501T-10G OR6501T-5G
APOSOR6501T-10GEA 330 EUR
APOSOR6501T-10G APOSOR6501T-5G
(1S)-(-)-Camphanic chloride
(1S)-(-)-Camphanic chloride
An optically active resolving agent.
Formule: C₁₀H₁₃ClO₃
Smeltpunt: 69…71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00135626
CAS nummer: 39637-74-6