(Methylamino)acetaldehyde dimethylacetal 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6502-100G OR6502-25G
APOSOR6502-100GEA 95.1 EUR
APOSOR6502-100G APOSOR6502-25G
(Methylamino)acetaldehyde dimethylacetal 97%
(Methylamino)acetaldehyde dimethylacetal
Formule: C₅H₁₃NO₂
Kookpunt: 139…140 °C
Smeltpunt: –73 °C
Dichtheid: 0,928 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 29 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008485
CAS nummer: 122-07-6
EINECS: 204-520-0
UN: 1993
ADR: 3,III