Cyclopropylméthanol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Cyclopropyl carbinol, Cyclopropanemethanol
OR6507-100G OR6507-25G OR6507-500G
APOSOR6507-100GEA 71.6 EUR
APOSOR6507-100G APOSOR6507-25G APOSOR6507-500G
Cyclopropylméthanol 98%
Cyclopropylméthanol
Formule: C₄H₈O
Kookpunt: 123…124 °C
Smeltpunt: –60 °C
Dichtheid: 0,89 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 35 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001309
CAS nummer: 2516-33-8
UN: 2920
ADR: 8+3,II