5-Chloro-1-pentanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Chloropentan-1-ol
OR6509-5G OR6509-25G OR6509-100G
APOSOR6509-5GEA 22 EUR
APOSOR6509-5G APOSOR6509-25G APOSOR6509-100G
5-Chloro-1-pentanol 95%
5-Chloro-1-pentanol
Formule: C₅H₁₁ClO
Kookpunt: 102…103 °C/8mmHg
Dichtheid: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00039556
CAS nummer: 5259-98-3
EINECS: 226-067-8