6-Chloro-1-hexanol 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Chlorohexan-1-ol, 1-Chloro-6-hydroxyhexane, 6-Chlorohexanol
OR6510-100G OR6510-250G OR6510-50G
APOSOR6510-100GEA 51.2 EUR
APOSOR6510-100G APOSOR6510-250G APOSOR6510-50G
6-Chloro-1-hexanol 97+%
6-Chloro-1-hexanol
Formule: C₆H₁₃ClO
MW: 136.62 g/mol
Kookpunt: 108…112 °C/14mmHg
Dichtheid: 1.024 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002984
CAS nummer: 2009-83-8
EINECS: 217-925-2