2-Aminomethyldimethylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: N,N-Dimethylethylenediamine, asym. Dimethylethylendiamine, unsym-Dimethylethylenediamine, 2-(Dimethylamino)ethylamine, 1-Amino-2-dimethylaminoethane, 2-Dimethylaminoethylamine, 2-Aminoethyldimethylamine
OR6514-100G OR6514-1KG OR6514-250G
APOSOR6514-100GEA 22 EUR
APOSOR6514-100G APOSOR6514-1KG APOSOR6514-250G
2-Aminomethyldimethylamine 97%
2-Aminomethyldimethylamine
Formule: C₄H₁₂N₂
Kookpunt: 107 °C
Dichtheid: 0,81 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 18 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008175
CAS nummer: 108-00-9
EINECS: 203-541-2
UN: 2733
ADR: 3+8,II