N-Methylethylenediamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Aminoethylmethylamine, N1-Methylethane-1,2-diamine
OR6516-25G OR6516-5G OR6516-100G
APOSOR6516-25GEA 110 EUR
APOSOR6516-25G APOSOR6516-5G APOSOR6516-100G
N-Methylethylenediamine 95%
N-Methylethylenediamine
Formule: C₃H₁₀N₂
Kookpunt: 114…117 °C
Dichtheid: 0,85 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 41 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008165
CAS nummer: 109-81-9
EINECS: 203-707-4
UN: 2734
ADR: 8+3,II