N-Butylethylenediamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Amino-2-(butylamino)ethane, N-Butyl-1,2-diaminoethane
OR6518-25G OR6518-100G
APOSOR6518-25GEA 97 EUR
APOSOR6518-25G APOSOR6518-100G
N-Butylethylenediamine 97%
N-Butylethylenediamine
Formule: C₆H₁₆N₂
MW: 116.21 g/mol
Kookpunt: 144…146 °C
Dichtheid: 0.836 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 59 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025602
CAS nummer: 19522-69-1
UN: 2734
ADR: 8+3 II