2-Aminoacetophenone hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6519-100G OR6519-10G OR6519-25G
APOSOR6519-100GEA 257 EUR
APOSOR6519-100G APOSOR6519-10G APOSOR6519-25G
2-Aminoacetophenone hydrochloride
2-Aminoacetophenone hydrochloride
Formule: C₈H₁₀ClNO
Smeltpunt: 190 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012873
CAS nummer: 5468-37-1