1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6521-100G OR6521-25G OR6521-500G OR6521-250MG
APOSOR6521-100GEA 117 EUR
APOSOR6521-100G APOSOR6521-25G APOSOR6521-500G APOSOR6521-250MG
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline 97%
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline
Formule: C₉H₁₁N
Kookpunt: 232…233 °C
Smeltpunt: –30 °C
Dichtheid: 1,049 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006896
CAS nummer: 91-21-4
EINECS: 202-050-0