3-Ethoxycarbonylcoumarin 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl Coumarin-3-carboxylate, Coumarin-3-carboxylic acid ethyl ester
OR6525-25G OR6525-1G OR6525-5G
APOSOR6525-25GEA 227 EUR
APOSOR6525-25G APOSOR6525-1G APOSOR6525-5G
3-Ethoxycarbonylcoumarin 98%
3-Ethoxycarbonylcoumarin
Formule: C₁₂H₁₀O₄
Smeltpunt: 92…94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016964
CAS nummer: 1846-76-0