2-Phthalimidopropionic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR6527-25G
OR6527-100G
APOSOR6527-25GEA
107
EUR
APOSOR6527-25G
APOSOR6527-100G
2-Phthalimidopropionic acid 98%
2-Phthalimidopropionic acid
Formule:
C₁₁H₉NO₄ Smeltpunt: 159…164 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00023061 CAS nummer: 19506-87-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |