Fluorene-9-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6528-100G OR6528-10G OR6528-25G
APOSOR6528-100GEA 132 EUR
APOSOR6528-100G APOSOR6528-10G APOSOR6528-25G
Fluorene-9-carboxylic acid 95%
Fluorene-9-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₀O₂
Smeltpunt: 226…232 °C
Vlampunt: 230 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001136
CAS nummer: 1989-33-9
EINECS: 217-866-2