3-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)propanoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6529-25G OR6529-1G OR6529-5G
APOSOR6529-25GEA 101 EUR
APOSOR6529-25G APOSOR6529-1G APOSOR6529-5G
3-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)propanoic acid 98%
3-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)propanoic acid
Formule: C₁₁H₉NO₄
Smeltpunt: 149…151 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00023096
CAS nummer: 3339-73-9
EINECS: 222-083-4