2-(4-(tert-Butyl)phenyl)acetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-tert-Butylphenylacetonitrile, 4-tert-Butylbenzyl cyanide
OR6530-100G OR6530-25G OR6530-5G
APOSOR6530-100GEA 110 EUR
APOSOR6530-100G APOSOR6530-25G APOSOR6530-5G
2-(4-(tert-Butyl)phenyl)acetonitrile 98%
2-(4-(tert-Butyl)phenyl)acetonitrile
Formule: C₁₂H₁₅N
Kookpunt: 141…142 °C/13mmHg
Dichtheid: 0,962 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00128112
CAS nummer: 3288-99-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III