Cycloheptanecarboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR6532-10G
OR6532-5G
OR6532-1G
APOSOR6532-10GEA
0
EUR
APOSOR6532-10G
APOSOR6532-5G
APOSOR6532-1G
Cycloheptanecarboxylic acid 95%
Cycloheptanecarboxylic acid
Formule:
C₈H₁₄O₂ Kookpunt: 135…138 °C/19mmHg Dichtheid: 1,035 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: >113 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004152 CAS nummer: 1460-16-8 EINECS: 215-954-5 |