3-Cyclopentylpropionic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6533-100G OR6533-25G
APOSOR6533-100GEA 159 EUR
APOSOR6533-100G APOSOR6533-25G
3-Cyclopentylpropionic acid
3-Cyclopentylpropionic acid
Formule: C₈H₁₄O₂
Kookpunt: 130…133 °C/12mmHg
Dichtheid: 0,996 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 47 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001392
CAS nummer: 140-77-2
EINECS: 205-433-0
UN: 1993
ADR: 3,III