3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(4-Hydroxyphenyl)propanoic acid, p-hydroxyl phenylpropanol, 3-(p-Hydroxyphenyl)-Propionic Acid
OR6534-100G OR6534-10G OR6534-500G OR6534-25G
APOSOR6534-100GEA 26.3 EUR
APOSOR6534-100G APOSOR6534-10G APOSOR6534-500G APOSOR6534-25G
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid 98%
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Formule: C₉H₁₀O₃
Smeltpunt: 126…131 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002778
CAS nummer: 501-97-3
EINECS: 207-931-3