4,5-Dichloro-2-nitroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6539-100G OR6539-25G
APOSOR6539-100GEA 45.4 EUR
APOSOR6539-100G APOSOR6539-25G
4,5-Dichloro-2-nitroaniline 97%
4,5-Dichloro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₄Cl₂N₂O₂
MW: 207.02 g/mol
Smeltpunt: 177…182 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007770
CAS nummer: 6641-64-1
EINECS: 229-657-3