Ethyl-1-piperidinepropionate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-(Piperidino)propionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-(Piperidino)propionate, 1-Piperidinepropionic Acid Ethyl Ester
OR6540-100G OR6540-50G
APOSOR6540-100GEA 162 EUR
APOSOR6540-100G APOSOR6540-50G
Ethyl-1-piperidinepropionate
Ethyl-1-piperidinepropionate
Formule: C₁₀H₁₉NO₂
MW: 185.27 g/mol
Kookpunt: 108…110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006514
CAS nummer: 19653-33-9