Benzofuran 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,3-Benzofuran, Benzo[b]furan, Benzo(b)furan, 1-Benzofuran, Coumarone
OR6548-100G OR6548-25G
APOSOR6548-100GEA 74.6 EUR
APOSOR6548-100G APOSOR6548-25G
Benzofuran 98%
Benzofuran
Formule: C₈H₆O
Kookpunt: 173…175 °C
Dichtheid: 1,072 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 56 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005847
CAS nummer: 271-89-6
EINECS: 205-982-6
UN: 1993
ADR: 3,III