Benzimidazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1H-Benzo[d]imidazole, 1H-Benzimidazole
OR6549-50G OR6549-100G OR6549-500G
APOSOR6549-50GEA 22 EUR
APOSOR6549-50G APOSOR6549-100G APOSOR6549-500G
Benzimidazole 97%
Benzimidazole
Formule: C₇H₆N₂
Kookpunt: 360 °C
Smeltpunt: 169…174 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005585
CAS nummer: 51-17-2
EINECS: 200-081-4