N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-3-aminobenzoic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6555-1G OR6555-250MG
APOSOR6555-1GEA 231 EUR
APOSOR6555-1G APOSOR6555-250MG
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-3-aminobenzoic acid 95+%
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-3-aminobenzoic acid
Formule: C₁₃H₁₃N₃O₂
MW: 243.27 g/mol
Smeltpunt: >335 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00203262
CAS nummer: 81261-77-0