1-Indanone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6561-100G OR6561-10G OR6561-25G OR6561-500G
APOSOR6561-100GEA 45.4 EUR
APOSOR6561-100G APOSOR6561-10G APOSOR6561-25G APOSOR6561-500G
1-Indanone 98%
1-Indanone
Formule: C₉H₈O
Kookpunt: 243…245 °C
Smeltpunt: 38…42 °C
Dichtheid: 1,103 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003785
CAS nummer: 83-33-0
EINECS: 201-470-1