6-Methoxy-1-tetralone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6567-5G OR6567-1G OR6567-25G OR6567-100G
APOSOR6567-5GEA 0 EUR
APOSOR6567-5G APOSOR6567-1G APOSOR6567-25G APOSOR6567-100G
6-Methoxy-1-tetralone 98%
6-Methoxy-1-tetralone
Formule: C₁₁H₁₂O₂
Kookpunt: 171 °C/11mmHg
Smeltpunt: 76…79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001695
CAS nummer: 1078-19-9