Diethyl mesoxalate (diethyl ketomalonate) 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Diethyl 2-oxomalonate
OR6568-25G OR6568-5G OR6568-100G
APOSOR6568-25GEA 33.7 EUR
APOSOR6568-25G APOSOR6568-5G APOSOR6568-100G
Diethyl mesoxalate (diethyl ketomalonate) 97%
Diethyl mesoxalate (diethyl ketomalonate)
Formule: C₇H₁₀O₅
MW: 174.15 g/mol
Kookpunt: 208…210 °C
Dichtheid: 1.142 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009121
CAS nummer: 609-09-6
EINECS: 210-176-2