2-Bromothiophene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Thienyl bromide
OR6569-1KG OR6569-500G
APOSOR6569-1KGEA 277 EUR
APOSOR6569-1KG APOSOR6569-500G
2-Bromothiophene 98%
2-Bromothiophene
Formule: C₄H₃BrS
Kookpunt: 149…151 °C
Smeltpunt: < –10 °C
Dichtheid: 1,684 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 52 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005417
CAS nummer: 1003-09-4
EINECS: 213-699-4
UN: 2929
ADR: 6.1+3,II