3-Bromothiophene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR6570-100G OR6570-25G OR6570-500G
APOSOR6570-100GEA 73 EUR
APOSOR6570-100G APOSOR6570-25G APOSOR6570-500G
3-Bromothiophene 97%
3-Bromothiophene
Formule: C₄H₃BrS
Kookpunt: 92…93 °C/90mmHg
Dichtheid: 1,722 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 63 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005464
CAS nummer: 872-31-1
EINECS: 212-821-3
UN: 2929
ADR: 6.1+3,II