2-Thiopheneethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6571-100G OR6571-50G OR6571-500G OR6571-25G
APOSOR6571-100GEA 24.9 EUR
APOSOR6571-100G APOSOR6571-50G APOSOR6571-500G APOSOR6571-25G
2-Thiopheneethanol
2-Thiopheneethanol
Formule: C₆H₈OS
Kookpunt: 107…109 °C/12mmHg
Dichtheid: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005462
CAS nummer: 5402-55-1
EINECS: 226-452-0