Benzo[b]thiophene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Thianaphthene, 1-Benzothiophene
OR6572-5G OR6572-100G OR6572-25G
APOSOR6572-5GEA 22 EUR
APOSOR6572-5G APOSOR6572-100G APOSOR6572-25G
Benzo[b]thiophene 97%
Benzo[b]thiophene
Formule: C₈H₆S
Kookpunt: 221…222 °C
Smeltpunt: 28…33 °C
Dichtheid: 1,149 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005864
CAS nummer: 95-15-8
EINECS: 202-395-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III