3-Methoxycinnamic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(3-Methoxyphenyl)acrylic acid
OR6573-100G OR6573-10G OR6573-25G
APOSOR6573-100GEA 163 EUR
APOSOR6573-100G APOSOR6573-10G APOSOR6573-25G
3-Methoxycinnamic acid 97%
3-Methoxycinnamic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₃
Smeltpunt: 115…116 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004386
CAS nummer: 6099-04-3