4-Methoxycinnamic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(4-Methoxyphenyl)acrylic acid
OR6574-100G OR6574-25G
APOSOR6574-100GEA 52.6 EUR
APOSOR6574-100G APOSOR6574-25G
4-Methoxycinnamic acid 98%
4-Methoxycinnamic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₃
Smeltpunt: 170…173 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004398
CAS nummer: 830-09-1
EINECS: 212-594-0