4-Bromocinnamic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6580-100G OR6580-500G OR6580-1KG
APOSOR6580-100GEA 132 EUR
APOSOR6580-100G APOSOR6580-500G APOSOR6580-1KG
4-Bromocinnamic acid 98%
4-Bromocinnamic acid
Formule: C₉H₇BrO₂
Smeltpunt: 260…264 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004394
CAS nummer: 1200-07-3
EINECS: 214-850-7