2-Nitrocinnamic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR6581-100G OR6581-25G OR6581-500G
APOSOR6581-100GEA 317 EUR
APOSOR6581-100G APOSOR6581-25G APOSOR6581-500G
2-Nitrocinnamic acid 99%
2-Nitrocinnamic acid
Formule: C₉H₇NO₄
Smeltpunt: 243…245 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 612-41-9