3-(2-Furyl)acrylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(Furan-2-yl)acrylic acid
OR6587-100G OR6587-1G
APOSOR6587-100GEA 122 EUR
APOSOR6587-100G APOSOR6587-1G
3-(2-Furyl)acrylic acid 98%
3-(2-Furyl)acrylic acid
Formule: C₇H₆O₃
Kookpunt: 285…287 °C
Smeltpunt: 139…144 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003257
CAS nummer: 539-47-9
EINECS: 208-718-8