3-Chlorophenyl acetylene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR6594-1G
OR6594-25G
OR6594-5G
APOSOR6594-1GEA
22
EUR
APOSOR6594-1G
APOSOR6594-25G
APOSOR6594-5G
3-Chlorophenyl acetylene 99%
3-Chlorophenyl acetylene
Formule:
C₈H₅Cl Kookpunt: 178…179 °C Dichtheid: 1,109 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 62 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03839984 CAS nummer: 766-83-6 |