4-Nitroanisool
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6596-1KG OR6596-250G
APOSOR6596-1KGEA 132 EUR
APOSOR6596-1KG APOSOR6596-250G
4-Nitroanisool
4-Nitroanisool
Formule: C₇H₇NO₃
Kookpunt: 260 °C
Smeltpunt: 50…54 °C
Dichtheid: 1,233 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007327
CAS nummer: 100-17-4
EINECS: 202-825-3
UN: 3458
ADR: 6.1,III