1-Bromo-3-iodobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6597-100G OR6597-1KG OR6597-250G
APOSOR6597-100GEA 36.6 EUR
APOSOR6597-100G APOSOR6597-1KG APOSOR6597-250G
1-Bromo-3-iodobenzene
1-Bromo-3-iodobenzene
Formule: C₆H₄BrI
Kookpunt: 120 °C/18mmHg
Smeltpunt: –10 to –9 °C
Dichtheid: 2,219 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001043
CAS nummer: 591-18-4
EINECS: 209-703-9