5-Bromo-2-methoxybenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6600-1G OR6600-25G OR6600-5G
APOSOR6600-1GEA 22 EUR
APOSOR6600-1G APOSOR6600-25G APOSOR6600-5G
5-Bromo-2-methoxybenzonitrile
5-Bromo-2-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₆BrNO
Smeltpunt: 91…92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143429
CAS nummer: 144649-99-0