2-Bromo-5-nitroanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6601-25G OR6601-5G
APOSOR6601-25GEA 33.7 EUR
APOSOR6601-25G APOSOR6601-5G
2-Bromo-5-nitroanisole
2-Bromo-5-nitroanisole
Formule: C₇H₆BrNO₃
MW: 232.03 g/mol
Smeltpunt: 102…107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041250
CAS nummer: 77337-82-7
EINECS: 278-669-5